Merck
GF34235467
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
100mm rod, 15mm diameter, extruded
Synonym(e):
AL137920
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 342-354-67
L × Durchm.
100 mm × 15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)