Merck
GF59147196
Aluminum-silicon alloy, Al88Si12
foil, 100 x 100mm, 2.0mm thickness
Synonym(e):
AL130750
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 591-471-96
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)