GF26722885
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 10m coil, 1mm coil width, 0.20mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI050274
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 267-228-85
L × B × Dicke
10 m × 1 mm × 0.20 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF26722885-1EA | 4061825432342 |