Merck
GF85667170
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm tube, 1.3mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 0.8mm inside diameter
Synonym(e):
NI057130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 856-671-70
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF85667170-1EA4061825444345
GF85667170-2EA4061829977986