Merck
GF38821147
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
NI050220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 388-211-47
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF38821147-1EA4061825447896
GF38821147-2EA4061829964573
GF38821147-5EA4061831014730