Wichtige Dokumente
GF25339822
Kohlenstoff
tube, graphite, 50mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.95%
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 253-398-22
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
AD × ID
12.7 × 9.5 mm
Größe × Wandstärke
50 mm × 1.6 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF25339822-1EA | 4061825355719 |