Merck
GF68374222
Tungsten carbide/cobalt
rod, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, length 150 mm
Synonym(e):
W 607905
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 683-742-22
Länge
150 mm
Durchmesser
3.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)