GF40731274
Tungsten carbide/cobalt
sphere, WC 94%/Co 6%, 3.0 mm diameter, 10_pcs, tolerance +/-2.5um
Synonym(e):
W 606810
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
31191518
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 407-312-74
Durchmesser
3.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40731274-1EA | 4061821158178 |