Wichtige Dokumente
GF39402716
Kohlenstoff
tube, graphite, 150mm, outside diameter 6.35mm, inside diameter 3.15mm, wall thickness 1.6mm, 99.95%
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.95%
Form
tubes
Selbstzündungstemp.
842 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 394-027-16
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
AD × ID
6.35 mm × 3.15 mm ×
Größe × Wandstärke
150 mm × 1.6 mm
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)