Merck
GF19711559
Polytetrafluoroethylene Coated Glass Fabric
(PTFE 75 / GLASS 25), fabric, weight.m-2-300g, L 5 m, thickness 0.15 mm
Synonym(e):
FP313520
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 197-115-59
Länge
5 m
Dicke
0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)