Merck
GF18835184
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 1000mm x 2.0mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI097905
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 188-351-84
L × Durchm.
1000 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)