GF14545683
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
10m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI055118
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 145-456-83
L × Durchm.
10 m × 0.10 mm