GF10292688
Aluminum alloy 3003
honeycomb, Al 98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, thickness 20 mm, size 600 × 600 mm, cell size 12.7 mm
Synonym(e):
AB112600
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
honeycomb
Hersteller/Markenname
Goodfellow 102-926-88
Küvettengröße
12.7 mm
Größe
600 × 600 mm
Dicke
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)