Z303275
Quickfit® Spiralkühler (Graham)
L 300 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
C3/23/SC
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/29
Hersteller/Markenname
Quickfit C3/23/SC
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Länge
300 mm
Oberflächenbereich
400 cm2
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die wirksame Oberfläche dieser Spiralkühler ist bedeutend größer als bei Liebigkühlern bei gleichen Außenmaßen. Dadurch wird eine besonders intensive Kühlung des Dampfes sichergestellt.
Rechtliche Hinweise
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)