GF07432196
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), film, thickness 0.2 mm, L 0.5 m
Synonym(e):
ET301200
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 074-321-96
Länge
0.5 m
Dicke
0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)