MABE959
Anti-MBNL2 Antibody, clone MB2a(3B4)
clone MB2a(3B4), 1 mg/mL, from mouse
Synonym(e):
Muscleblind-like protein 2, Muscleblind-like protein 1, Muscleblind-like protein-like, Muscleblind-like protein-like 39
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
MB2a(3B4), monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Konzentration
1 mg/mL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MBNL2(10150)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Nuclear Receptors
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected MBNL2 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable