Wichtige Dokumente
07-1348
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PLK1(Ser137)-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
bovine
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer137)
Angaben zum Gen
human ... PLK1(5347)
Allgemeine Beschreibung
Polo-like-Kinase 1 (PLK1) ist eine Serin/Threonin-Proteinkinase, die in der M-Phase des Zellzyklus mehrere wichtige Funktionen übernimmt, einschließlich die Regulation der Zentrosomreifung und des Spindel-Apparats, die Entfernung von Cohesinen aus Chromosomenarmen, die Inaktivierung von APC/C-Inhibitoren und die Regulation des Austritts aus der Mitose sowie die Zytokinese. Exprimiertes PLK-Protein reichert sich während den G2- und M-Phasen auf ein Maximum an, fällt nach der Mitose und während der G1-Phase auf ein nahezu nicht nachweisbares Maß und fängt während der S-Phase wieder mit der Anreicherung an.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt an Ser137 phosphoryliertes PLK1.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem an und um Ser137 phosphoryliertem PLK1 entspricht.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Kinasen und Phosphatasen
Forschungskategorie
Signalisierung
Weisen Sie Phospho-PLK1 (Ser137) mit diesem Anti-Phospho-PLK1(Ser137)-Antikörper nach, der zur Verwendung in WB validiert is.
Western-Blot (SNAP ID)-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen PLK1, an Ser137 phosphoryliert, in Gewebelysat der humanen Plazenta nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Gewebelysat der humanen Plazenta.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies PLK1, an Ser137 phosphoryliert, in mit Lambda-Phosphatase behandeltem und unbehandeltem Gewebelysat der humanen Plazenta nach.
Zielbeschreibung
68 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Affinitätsgereinigtes Kaninchenserum in 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C gekühlt bis zu 12 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mit Lambda-Phosphatase behandeltes und unbehandeltes Gewebelysat der humanen Plazenta.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Juan Du et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(22), 3566-3579 (2015-12-15)
Polo-like kinase 1 (Plk1) is pivotal for proper mitotic progression, its targeting activity is regulated by precise subcellular positioning and phosphorylation. Here we assessed the protein expression, subcellular localization and possible functions of phosphorylated Plk1 (pPlk1(Ser137) and pPlk1(Thr210)) in mouse
Monika Raab et al.
Oncogene, 41(3), 372-386 (2021-11-12)
Polo-like kinase 1 (PLK1) is a crucial regulator of cell cycle progression. It is established that the activation of PLK1 depends on the coordinated action of Aurora-A and Bora. Nevertheless, very little is known about the spatiotemporal regulation of PLK1
Bin Peng et al.
Nucleic acids research, 49(13), 7554-7570 (2021-07-02)
Polo-like kinase 1 (PLK1) is a master kinase that regulates cell cycle progression. How its enzymatic activity is regulated in response to DNA damage is not fully understood. We show that PLK1 is enriched at double strand breaks (DSBs) within