Merck
GF04189585
Stainless steel - AISI 316l
Non-Woven Fabric, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, weight.m-2 -50g, size 300 × 300 mm, thickness 0.060 mm
Synonym(e):
FF213720
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
fabric
Hersteller/Markenname
Goodfellow 041-895-85
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.060 mm
Gewicht
50 gper meter squared
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)