900783
Kieselerde
mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, thiol functionalized
Synonym(e):
Mesoporous silica, Thiol functionalized MCM-48, Thiol functionalized mesoporous slica
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Oberflächenbereich
1400-1600 m2/g
Partikelgröße
<15 μm
Porengröße
0.4-0.6 cm3/g pore volume
2-4 nm pore diameter
3 nm pore size
Funktionelle Gruppe
thiol
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900783-5G | 4061833341599 |