Merck
643653
Sigma-Aldrich
Alumosilikat, mesostrukturiert
MCM-41 (hexagonal)
Synonym(e):
MCM-41 molecular sieves
About This Item
Lineare Formel:
(SiO2)x(Al2O3)y
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
aluminum, ~3%
Oberflächenbereich
900-1100 m2/g , BET
Küvettengröße der Einheit
4.5-4.8 nm
Porengröße
0.8-1.1 cm3/g pore volume
2-4 nm pore size
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[Si]=O.O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.O2Si.3O/c;;1-3-2;;;
InChIKey
HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mesostrukturiertes Aluminiumsilikat (AI-MSU) ist ein Analogon von hexagonalem MCM-41, das von Zeolith-Samen assembliert werden kann. Es ist hydrothermisch stabil und stark sauer, wodurch es sich für die Katalyse- und Adsorptionstechnologie eignet.
Anwendung
Al-MSU kann als Adsorbens bei der Bildung von Hybridmembranen für Brennstoffzellenanwendungen verwendet werden. Es eignet sich auch als Katalysator für die Biomassen-Pyrolyse und die Herstellung von aromatischen Amin-Antioxidantien.
Alternative Formulierung
(SiO2)0,9875(Al2O3)0,0125­­·xH2O
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hydrothermally stable mesoporous aluminosilicates (MSU-S) assembled from zeolite seeds as catalysts for biomass pyrolysis
Triantafyllidis KS, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 99(1-2), 132-139 (2007)
Mesostructured-aluminosilicate-Nafion hybrid membranes for direct methanol fuel cells
Meenakshi S, et al.
Electrochimica Acta, 89(11), 35-44 (2013)
Aluminosilicate mesostructures with improved acidity and hydrothermal stability
Liu Y and Pinnavaia TJ
Journal of Materials Chemistry, 12(11), 3179-3190 (2002)
Mesostructured aluminosilicate alkylation catalysts for the production of aromatic amine antioxidants
Liu Y, et al.
J. Catal., 225(2), 381-387 (2004)
Steam-stable aluminosilicate mesostructures assembled from zeolite type Y seeds
Liu Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(36), 8791-8792 (2000)
Artikel
Mesoporous materials are formed by a self-assembly process from combined solutions of sol-gel precursors (e.g., metal alkoxides) and structure-directing amphiphiles, usually block-copolymers or surfactants.
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
R368075-1EA
643653-25G4061833599815
643653-5G4061832729763