Wichtige Dokumente
GF51431240
Eisen
powder, 6-8 μm mean particle size, weight 100 g, purity 99.+%
Synonym(e):
FE006041
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.0%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 514-312-40
Widerstandsfähigkeit
9.71 μΩ-cm
Gewicht
100 g
Mittlere Partikelgröße
6-8 μm
bp
2750 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1535 °C (lit.)
Dichte
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Fe]
InChI
1S/Fe
InChIKey
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2 - Self-heat. 2
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
69.8 °F
Flammpunkt (°C)
21 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)