DWK209163
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 8 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 43 mm, 20-410
Synonym(e):
209163
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Materialien
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209163
Flaschendurchm. × H
25 mm × 43 mm
Kapazität
8 mL
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)