DWK986714
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate unlined PE cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonym(e):
986714
Empfohlene Produkte
Materialien
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white polyethylene cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986714
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE• Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)