Wichtige Dokumente
232564
2,4-Dioxo-valeriansäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Acetonoxalsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
101-103 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-18 °C (lit.)
Dichte
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
OYQVQWIASIXXRT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?