Wichtige Dokumente
D94208
Ethoxymethylen-malonsäure-diethylester
99%
Synonym(e):
Diethylethoxymethylenmalonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
279-281 °C (lit.)
Dichte
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO\C=C(\C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
291.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
144 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D94208-100G | 4061833590720 |
D94208-5G | |
D94208-500G | 4061833590737 |