Wichtige Dokumente
D131350
1,4-Dimethoxybenzol
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
Hydrochinon-dimethylether, NSC 7483, ‘Dimethylhydrochinon’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystals
Selbstzündungstemp.
1463 °F
bp
213 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
54-56 °C (lit.)
Dichte
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChIKey
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D131350-100G | 4061833559383 |
D131350-500G | 4061833559390 |
D131350-10KG | |
D131350-1KG | 4061838353696 |
D131350-5G |