CLS70781N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 1.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonym(e):
Corning® 7078
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
plugged
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
case of 1000 ea
pack of 250 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7078-1N
Messbereich Volumen
1.0 mL, accuracy: 0.1 mL
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)