CLS707810N
Pyrex® serological pipettes, disposable, sterile, plugged
volume 10 mL, accuracy: 0.1 mL
Synonym(e):
ETERNA, Graduated Pipettes, Pipettes, SILBERBRAND, Corning® 7078
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
plugged
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 120 ea
case of 720 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7078-10N
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: 0.1 mL
Kapazität
10 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)