Merck
CLS618050
Pyrex® Trichter
stem L 65 mm
Synonym(e):
Corning® 6180
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Corning 6180-50
Schaft L
65 mm
Schaft AD
8-9 mm
Oberteil ID
50 mm
Allgemeine Beschreibung
Langer Stiel. Mit Auflagerippen zur schnelleren Filtration. 60° Winkel.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)