SLW2140/11M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 125 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2140/11M
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 185 - 240 mm
Leistungsmerkmale
short stem
Hersteller/Markenname
2140/11M
SciLabware
Filterdurchm.
185—240 mm
Schaft L
122 mm
Schaft AD
12 mm
Oberteil AD
125 mm
Allgemeine Beschreibung
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)