SLW2140/14M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 200 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2140/14M
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Beschreibung
fits filter diam. 320 - 385 mm
Leistungsmerkmale
short stem
Hersteller/Markenname
2140/14M
SciLabware
Filterdurchm.
320—385 mm
Schaft L
193 mm
Schaft AD
24 mm
Oberteil AD
200 mm
Allgemeine Beschreibung
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)