Merck
CLS3953312C
Pyrex® Gasdispersionsrohr
pore size 40-60 μm
Synonym(e):
Corning® 39533
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Corning 39533-12C
Porengröße
40-60 μm
Allgemeine Beschreibung
Mit 12 mm Frittenzylinder (12mm A.-Durchmesser), zur Dispersion von Gasen in Flüssigkeiten. Die Blasengrösse ist von der Porengrösse abhängig. Kann auch durch enge Öffnungen eingeführt werden (Corning® 39533)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Pyrex® gas-dispersion tube is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
  • Coarse with 40-60 μm pore size.
  • May withstand autoclaving.
  • Not designed for vacuum and freezing applications.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)