Merck
CLS1261200
Pyrex® Zentrifugenflasche
capacity 200 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
cap
Hersteller/Markenname
Corning 1261-200
Kapazität
200 mL
Durchm. × H
60 mm × 141 mm
Allgemeine Beschreibung
Glasröhrchen mit dicht schliessendem PP-Deckel mit PTFE-Dichtung. Gewinde 38-400. Können auch zur Durchführung von Reaktionen und zur Probenvorbereitung verwendet werden. Besonders geeignet auch für infektiöses Material. Starkwandig. 200mL Inhalt
Particularly useful in handling sputum specimens. The bottle enables digestion, shaking, neutralizing and centrifuging to be performed in one container. The tight-fitting polypropylene screw cap with PTFE liner reduces the possibility of aerosol escape.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)