Wichtige Dokumente
B86400
3-Buten-2-ol
97%
Synonym(e):
Methyl-vinylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.415 (lit.)
bp
96-97 °C (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(O)C=C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3-5H,1H2,2H3
InChIKey
MKUWVMRNQOOSAT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?