Wichtige Dokumente
B30200
2-Benzylpyridin
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.579 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-10 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C(c1ccccc1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H11N/c1-2-6-11(7-3-1)10-12-8-4-5-9-13-12/h1-9H,10H2
InChIKey
PCFUWBOSXMKGIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)