Wichtige Dokumente
A76001
(±)-3-Amino-1,2-Propandiol
97%
Synonym(e):
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxypropane, 1-Aminoglycerol, 2,3-Dihydroxypropan-1-amine, 3-Amino-2-hydroxypropanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.492 (lit.)
bp
264-265 °C/739 mmHg (lit.)
Dichte
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
InChIKey
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?