929727
ElectroGreen®
Methyl Amyl Ketone substitute for electronics, bio-sourced
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
6.4 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Relative Evaporation rate: 0.247
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.7
Assay
99% (GC)
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Verunreinigungen
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
Abdampfrückstand
≤0.05%
Farbe
colorless
Viskosität
15.7 cP(20 °C)
bp
111 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This solvent blend consists of Ethyl lactate 50-70%, iso-butanol 30-50%.
Anwendung
Additionally, it is an excellent solvency for ink formulations with 20% to 30% more efficient in viscosity reduction than MAK, and it allows high loading capacity on ink formulations.
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
929727-1L | 4065268752357 |