Merck
927155
Sigma-Aldrich
DPEO
≥95%
Synonym(e):
N,N′-Bis(2-phenylethyl)ethanediamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
SMILES String
O=C(C(NCCC1=CC=CC=C1)=O)NCCC2=CC=CC=C2
Anwendung
DPEO is a ligand for the copper-catalyzed coupling of aryl halides and alkyl alcohols.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhixiang Chen et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(8), 3541-3549 (2019-01-29)
A robust and practical protocol for preparing alkyl aryl ethers has been developed, which relies on using two types of ligands to promote Cu-catalyzed alkoxylation of (hetero)aryl halides. The reaction scope is very general for a variety of coupling partners