Merck
927139
Sigma-Aldrich
DBO
≥95%
Synonym(e):
N,N′-Dibenzyloxamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
SMILES String
O=C(C(NCC1=CC=CC=C1)=O)NCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C16H16N2O2/c19-15(17-11-13-7-3-1-4-8-13)16(20)18-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
AOIKOYRULAZZLJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
DBO is a ligand for the copper-catalyzed couplings of heteroanilines with (hetero)aryl halides.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Zhixiang Chen et al.
Organic letters, 21(17), 6874-6878 (2019-08-16)
N,N'-Dibenzyloxalamide (DBO) was identified as a powerful ligand for promoting Cu-catalyzed coupling of heteroanilines with (hetero)aryl halides. For (hetero)aryl chlorides, the coupling reaction occurred at 130 °C with 5 mol % CuBr and 10 mol % DBO. For (hetero)aryl bromides/iodides