Wichtige Dokumente
926140
(S,S)-Ms-DENEB™
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H29ClN2O3RuS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Anwendung
(S,S)-Ms-DENEB™ is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)