Merck
926132
Sigma-Aldrich
(R,R)-Ms-DENEB
Synonym(e):
stereoisomer of Chloro[N-[(1R,2R)-2-[(S)-[2-[[(1,2,3,4,5,6-η)-4-methylphenyl]methoxy]ethyl]amino-κN]-1,2-diphenylethyl]methanesulfonamidato-κN]ruthenium
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H29ClN2O3RuS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
574.10
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
Anwendung
(R,R)-Ms-DENEB is an oxo-tethered ruthenium complex for use as an efficient asymmetric hydrogenation catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Verpackung
Package under a dry inert gas.
Rechtliche Hinweise
Product of Takasago. For research and development purposes only. PCT/JP2011/064490
DENEB is a trademark of Takasago Intl. Corp.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)