Wichtige Dokumente
925489
IPr#−PEPPSI
Synonym(e):
Pd(IPr# )(3-Cl-py)Cl2
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C98H76Cl3N3Pd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1508.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Verwandte Kategorien
Anwendung
IPr#−PEPPSI is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)