Wichtige Dokumente
915912
Np# HCl
Synonym(e):
1,3-Bis(2,4,7-tribenzhydrylnaphthalen-1-yl)-1H-imidazol-3-ium chloride
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C101H77ClN2
Molekulargewicht:
1354.16
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Verwandte Kategorien
Anwendung
Np#HCl is sterically-bulky, easily-accessible NHC ligand that can be used in a broad range of catalytic reactions, including cross-coupling reactions, hydrofunctionalizations and element addition reactions using different metals, including but not limited to Pd, Ni, Au, Ag, Cu, Pt, Ru.
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
426.2 - 494.6 °F
Flammpunkt (°C)
219 - 257 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)