Merck
708542
Sigma-Aldrich
(5R,6S)-2-Mesityl-5,6-diphenyl-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-2-Iumtetrafluorborat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H26BF4N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
483.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
187-193 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.Cc1cc(C)c(c(C)c1)-[n+]2cn3[C@@H]([C@@H](OCc3n2)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C26H26N3O.BF4/c1-18-14-19(2)24(20(3)15-18)29-17-28-23(27-29)16-30-26(22-12-8-5-9-13-22)25(28)21-10-6-4-7-11-21;2-1(3,4)5/h4-15,17,25-26H,16H2,1-3H3;/q+1;-1/t25-,26+;/m1./s1
InChIKey
OBABAEBTRZTTCY-QGLFPKSOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)