Wichtige Dokumente
923508
(iPrMPhos)PdCl2
1:1 complex with CH2Cl2, ≥95%
Synonym(e):
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene palladium dichloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
ClCCl.[Cl-][Pd+2]1([Cl-])[P](C(C)C)(C(C)C)[C-]23[CH]4=[CH]5[CH]6=[CH]2[Fe+2]56789%1043[CH]=%11[CH]%10=[CH]9[C-]8([CH]%117)[P]1(C%12%13CC%14CC(CC(C%14)C%12)C%13)C%15%16CC%17CC(CC(C%17)C%15)C%16
InChI
InChI=1S/C25H34P.C11H18P.CH2Cl2.2ClH.Fe.Pd/c1-2-4-23(3-1)26(24-11-17-5-18(12-24)7-19(6-17)13-24)25-14-20-8-21(15-25)10-22(9-20)16-25;1-9(2)12(10(3)4)11-7-5-6-8-11;2-1-3;;;;/h1-4,17-22H,5-16H2;5-10H,1-4H3;1H2;2*1H;;/q2*-1;;;;2*+2/p-2
InChIKey
JBKBIWGRUZQRBH-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
Learn more about MPhos ligands and catalysts
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)