Wichtige Dokumente
923303
6-((3aS,7aR)-1-(tert-Butoxycarbonyl)octahydro-6H-pyrrolo[2,3-c]pyridin-6-yl)pyridazine-3-carboxylic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12[C@]([H])(CN(CC2)C3=NN=C(C=C3)C(O)=O)N(CC1)C(OC(C)(C)C)=O
InChIKey
HJKOBLQECGCRMI-AAEUAGOBSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
923273
923281
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)