Wichtige Dokumente
900919
Azidoacetic acid NHS ester
Synonym(e):
(2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 2-azidoacetate, 1-[(Azidoacetyl)oxy]pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](=[N-])=NCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-9-8-3-6(13)14-10-4(11)1-2-5(10)12/h1-3H2
InChIKey
FENNDBOWHRZLTQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900919-1G | 4061826648216 |