Wichtige Dokumente
920495
2-(6-(1-(tert-Butoxycarbonyl)azetidin-3-yl)pyrazin-2-yl)acetic acid
Synonym(e):
Rigid linker for PROTAC® development
About This Item
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(OC(N1CC(C2=CN=CC(CC(O)=O)=N2)C1)=O)C
InChI
1S/C14H19N3O4/c1-14(2,3)21-13(20)17-7-9(8-17)11-6-15-5-10(16-11)4-12(18)19/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3,(H,18,19)
InChIKey
AIWAVIOLLBXRFG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Similar linkers in this series:
920487
920576
920584
ADV638390284
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)