Merck
922633
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine
≥95%
Synonym(e):
Chattopadhyay′s PYT Ligand
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
45-47 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[s]1cc(cc1)c2ncc(cc2)C
InChI
1S/C10H9NS/c1-8-2-3-10(11-6-8)9-4-5-12-7-9/h2-7H,1H3
InChIKey
UXJGBSHKYRDOPU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
5-Methyl-2-(3-thienyl)pyridine is a ligand for the Ir-catalyzed directed C(sp2)-H and C(sp3)-H borylation of a diverse set of aryl, heteroaryl, and alkyl substrates.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)