Merck
902640
Sigma-Aldrich
(S)-4-Methyl-2-oxazolidinone
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
52-56 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C4H7NO2/c1-3-2-7-4(6)5-3/h3H,2H2,1H3,(H,5,6)/t3-/m0/s1
InChIKey
VAJFEOKPKHIPEN-VKHMYHEASA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C